Learn More
Fisherbrand™ Rührwerke
Kompakter Rührarm, ideal für kontinuierliches Mischen für allgemeine Zwecke. Passt problemlos in Abzüge oder geschlossene Arbeitsplätze.
Marke:  Fisherbrand™ FSR2220U1
978.50 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15203807
  • 1030.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Liefert genaue, reproduzierbare Ergebnisse für Volumina von bis zu 25 l und 15,000 cps
  • Die vierstellige Drehzahlanzeige zeigt eine Drehzahl mit einer Genauigkeit von ± 1 U/min an
  • Die Drei-Tasten-Steuerung (Ein-/Ausschalten, Geschwindigkeitssteigerung, Geschwindigkeitsverringerung, Licht ein/aus) ist einfach anzuwenden
  • Die letzte Geschwindigkeitseinstellung wird gespeichert, bevor das Gerät ausgeschaltet wird
  • Der praktische Griff erleichtert das Anheben, Bewegen und Einsetzen des Rührers
  • Der bürstenlose, wartungsfreie DC-Motor sorgt für ein gleichmäßiges Mischen bei allen Geschwindigkeiten und bietet automatischen Überlastschutz
  • Das Bandantriebsgetriebe ist sanft, leise und bietet eine hohe Leistungseffizienz (1/15 PS, 50 W)
  • Das versiegelte Gehäuse hält Flüssigkeiten sicher von internen Komponenten fern
  • Durch die Welle können die Rotoren schnell eingestellt und ausgetauscht werden
  • Spezifikation
    Spezifikation
    40 bis 2.000 U/min
    Digital
    10 in.
    6 in.
    1/15
    Entspricht den CE-Sicherheitsnormen EN 61326/IEC 61010-1 und 61010-2-51, EMV EN 50081-1, EN 50082-1 ??ROHS, WEEE, Sicherheitszulassung – CE-Kennzeichnung
    Laboranwendungen oder Transportgewerbe, ideal für routinemäßige Werkbankanwendungen und Produktionstests vor der Hochskalierung in den chemischen und biologischen Laborwissenschaften oder in der Metallurgie- und Bergbaubranche für die Entwicklung von Verfahren zur Erzwäsche oder von Systemen zur Koagulation und Flockung
    Bürstenlos, DC
    Overhead Stirrer
    25 L
    220/240 V
    25.4 cm
    15.2 cm
    EU/UK
    10 mm
    Nylon, Cast Metal
    70 Ncm
    15.000 cP
    Videos
    • Fisherbrand - Compact overhead stirrer
      The Fisherbrand compact overhead stirrer offers power, control, simplicity and versatility.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Compact overhead stirrer
      Zertifikate
      Zubehör anzeigen
      Sonderangebote
      Sonderangebote
      • Mehrere Hersteller
        Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
        Aktionscode: 24138
        Gültig bis zum2025-04-30
        Tage
        20
        Stunden
        22
        Minuten
        58
        Sekunden
        28
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Fisherbrand™ Rührwerke > Max. Kapazität: 25 l