Learn More
3M™ Nailsaver Sponges
Unique side grooves protect the fingernails, while also allowing for a better grip for more cleaning leverage. This pad protects fingernails for worry free washing up, reducing the need for gloves and the likelihood of broken nails.
Marke: 3M™ 7000097765
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reinigungsschwämme mit einem einzigartigen Kamm zum Schutz von Fingernägeln
- Handliche Größe für einen guten Griff und ausgezeichnete Haltbarkeit
- Die Schaumform ist einfach zu verwenden
- Reduziert den Bedarf an Handschuhen
- Extrem langlebig
Spezifikation
Schwamm | |
92 x 70 mm | |
150 mm | |
10/Packung | |
70 mm |
Rosa | |
Reinigung | |
Schaumstoff | |
Nailsaver |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Nailsaver Sponges > Rosa, 92 x 70 mm, 10/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur