Learn More
Masterflex™ Polyamidschläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.76 mm
0.914 mm
1.42 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Ausgezeichnete Chemikalien-, Hitze-, Strahlungs- und Abriebbeständigkeit.
- Hohe dielektrische Stärke.
- Transparente bernsteinfarbene Tönung.
- Das Harz erfüllt die Anforderungen der Normen USP, Klasse VI, und NEMA.
- Temperaturbereich: -418 bis +896 °F (-250 bis +480 °C).
- Sterilisierung: Autoklavieren, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF; Europäisches Arzneibuch; NSF-51; NSF-61; Phthalat-frei; USP; 3A; FDA; DEHP-frei |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.42 mm |
| Material | Polyamid |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.562 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 5 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 1.5 m |
| Dicke (metrisch) | 0.0508 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung als elektrischer und thermischer Isolator für die Flüssigkeits- und Gaszufuhr oder als widerstandsfähige Ummantelung für Glasfasern. |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | −418 °F |
| Mehr anzeigen |