Learn More
GABPB2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531413
338.68 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13485927
  • 508.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Description
Description
Recommended positive controls: A549, HeLa, HepG2, HCT116. Predicted reactivity: Mouse (95%), Chimpanzee (100%), Bovine (96%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
GABPB2 (GA binding protein transcription factor, beta subunit 2) is a protein-coding gene. GO annotations related to this gene include protein homodimerization activity and transcription regulatory region DNA binding. An important paralog of this gene is ANKRD2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Mehr anzeigen
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
GABPB2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis