Learn More
Gilac™ Pole Bag Holder without Lid, 120 L
120 L Pole Bag Holder without Lid is to be used, as an optional extra, with a lid in any of the 5 available colors. It's equipped with 2 wheels to make it easier to move.
Marke: Gilac™ G619061
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- To be used, as an optional extra, with a lid in any of the 5 available colors.
- Pole bag holder equipped with 2 wheels to make it easier to move.
- 2 additional wheels are available as an option.
- Bag very easy to remove and put back.
- Pole bag holder delivered to be assembled.
Spezifikation
Beutelhalter | |
Weiß | |
Environment with waste collection needed | |
Bag Holder | |
19,7 in. |
Nicht autoklavierbar | |
Reusable | |
Pole bag holder lid + standard 120 L bin bag | |
HDPE | |
500 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Pole Bag Holder without Lid, 120 L > Farbe: Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur