Learn More
BRAND™ Epoxyd-beschichteter Stahlbügelständer
Aus epoxidbeschichtetem Stahldraht. Der BRAND™ Stahlbügel-Beutelständer ist mit rutschfesten Gummifüßen aus Stahldraht versehen. Erhältlich mit Beuteln aus Polypropylen oder Polyamid.
Marke: BRAND™ 759703
8.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Epoxid-beschichtetem Stahldraht
- Rutschfeste Gummifüße.
- Mit Beuteln aus Polypropylen oder Polyamid erhältlich
Spezifikation
Ständer | |
Nicht autoklavierbar | |
Entsorgungsbeutel | |
Stahldraht | |
12 cm |
Epoxidbeschichtet | |
Weiß | |
Nur Ständer | |
250 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Epoxyd-beschichteter Stahlbügelständer > Für Einwegbeutel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur