Learn More
Ratiolab™ Tischständer für Abfallentsorgungsbeutel
Product Code. 16201462
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Abmessungen (L x B):
300 x 500 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 16201462
missing translation for 'mfr': Ratiolab™ 7001430
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Dieser Tischständer für Abfallentsorgungsbeutel ist 35 cm hoch und bietet Platz für Abfallentsorgungsbeutel im Format 300 x 500 mm.
  • Praktischer Tischständer, kunststoffbeschichtet, mit 3 Gummifüßen
  • Für Beutelgröße 300 x 500 mm
Abfall, Entsorgung, Ständer, Beutel
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) Abfallentsorgungsbeutel; 300 x 500 mm
Sterilität Unsteril
Abmessungen (L x B) 300 x 500 mm
Höhe (metrisch) 35 cm