Learn More
Thermo Scientific™ RIPA-Lyse- und Extraktionspuffer
Lysieren Sie kultivierte Säugetierzellen mit dieser hochwertigen, gebrauchsfertigen und vollständig offengelegten Formulierung eines beliebten Zelllysereagenzes.
114.00 € - 269.00 €
Spezifikation
Format Flüssig
Produkttyp Extraktionspuffer
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10017003
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
89900
100 ml
114.00 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10230544
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
89901
250 ml
269.00 €
250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ RIPA-Puffer ist eine hochwertige, gebrauchsfertige Formulierung eines beliebten Zelllysereagenzes für Säugerzellkulturen mit vollständigen Angaben zur Zusammensetzung.
Dieser RIPA-Puffer sorgt für die wirksame Lyse und Proteinextraktion bei Säugerzellkulturen, einschließlich plattierter, pelletierter und Suspensionszellen. Das beliebte Reagenz gestattet die Extraktion von Membran-, Kern- und Zytoplasma-Proteinen und ist mit vielen weiteren führenden Verfahren kompatibel, darunter Reporter-Assays, Thermo Scientific BCA Protein Assay, Immunassays und Proteinreinigung. Inhibitoren wie der Thermo Scientific Halt Protease Inhibitor Cocktail (Art.-Nr. 78430) und Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail (Art.-Nr. 78420) sind ebenfalls mit dieser RIPA-Pufferformulierung kompatibel und können vor der Verwendung beigefügt werden, um der Proteolyse vorzubeugen und die Proteinphosphorylierung aufrechtzuerhalten.
Leistungsmerkmale:
  • Praktisch – Gebrauchsfertige Lösung
  • Flexibel – Mit vielen Anwendungen kompatibel, einschließlich Reporter-Assays, Proteinassays, Immunassays und Proteinaufreinigung
  • Vielseitig – Gestattet die Extraktion von Zytoplasma-, Membran- und Zellkernproteinen
  • Vollständige Angaben zur Formulierung – Enthält keine herstellereigenen Substanzen; Anwender verfügen über komplette Kontrolle und Informationen über eventuelle Kompatibilitätsprobleme
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Extraktionspuffer
Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RIPA-Lyse- und Extraktionspuffer