Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Protease und Phosphatase Inhibitor Cocktail, EDTA-frei (100x)
Dieser Komplett-Cocktail aus Protease- und Phosphatase-Inhibitoren verhindert die Proteindegradation und stabilisiert die Phosphorylierung.
Marke: Thermo Scientific™ 78441
298.30 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Halt Protease und Phosphatase Inhibitor Cocktail bietet eine praktische All-in-One-Lösung für den umfassenden Schutz der Probe.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Dieser Halt Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Cocktail mit breitem Spektrum wurde speziell dafür optimiert, Proteine während der Extraktions- und Reinigungsvorgänge vor Zersetzung zu schützen. Er enthält Inhibitoren gegen die wichtigsten Protease- und Phosphatase-Klassen und wirkt gezielt gegen Aminopeptidasen, Cystein- und Serin-Proteasen sowie gegen Serin/Threonin- und Protein-Tyrosin-Phosphatasen. Die 100X-Cocktails, die in regulären und EDTA-freien Formulierungen und unterschiedlichen Packungsformaten erhältlich sind, sind kühlschrankstabile Flüssigkeiten für den einfachen Einsatz in nahezu allen Arten von Proben oder Versuchsmaßstäben.
Leistungsmerkmale:
- Umfassender Schutz – der Komplett-Cocktail enthält sowohl Protease- als auch Phosphatase-Inhibitoren
- Verschiedene Packungsgrößen – zur Auswahl stehen vier praktische Packungsgrößen für nahezu jede Skalierung
- Anwenderfreundlich – die flüssige 100x-Formulierung ist wesentlich einfacher und effektiver zu verwenden als einzelne Inhibitoren und andere Formate
- Problemlose Lagerung – im Gegensatz zu Cocktails auf DMSO-Basis gestattet die wasserbasierte Zusammensetzung die Aufbewahrung im Kühlraum ohne Gefrieren
- Gute Kompatibilität – Kompatibel mit Massenspektrometrie (MS), da kein AEBSF enthalten ist, das Verschiebungen der Peaks verursachen könnte
- Validierte Qualität – vollständig kompatibel mit Thermo Scientific Pierce™ Zelllyse-Puffern
Im Lieferumfang enthalten:
Formulierungen mit oder ohne zusätzliche EDTA-Ampulle für die Metalloprotease-Inhibition, wobei jeweils vier Packungsgrößen zur Auswahl stehen.
Lagerungsbedingungen:
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Produkt nicht einfrieren.
Spezifikation
Halt Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Cocktail, EDTA-frei | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet. Das Produkt nicht einfrieren. | |
Halt™ | |
Protease-Inhibitor, Phosphatase-Inhibitor | |
1 ml |
Inhibitorcocktail | |
Flüssig | |
Lysepuffer | |
Protease-Inhibitor, Phosphatase-Inhibitor |
Sicherheit und Handhabung
- Halt Protease & Phosphatase Inhibitor Cocktail EDTA-Free
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: trisodium orthovanadate, sodium fluoride
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen