Learn More
Thermo Scientific™ Pierce Protease- und Phosphataseinhibitor-Minitabletten
Artikelnummer. 15624189 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
20 Tabletten
Packungsgröße:
20 Stück
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Artikelnummer. 15624189
Marke: Thermo Scientific™ A32959
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Thermo Scientific™ Pierce Protease- und Phosphataseninhibitor-Minitabletten mit breitem Spektrum bieten Protease- und Phosphataseninhibitor-Formulierung für vollständigen Schutz vor Dephosphorylierung und proteolytischer Degradation.
Die Pierce Protease- und Phosphataseinhibitor-Minitabletten enthalten Aprotinin, Bestatatin, E-64, EDTA und Leupeptin zum Schutz vor Zersetzung durch Serin-Proteasen, Cystein-Proteasen, Asparaginsäure-Proteasen. Um die Dephosphorylierungsaktivität von Serin/Threonin- und Tyrosinphosphatasen zu verhindern, enthält jede Tablette außerdem Natriumfluorid, Natriumorthovanadat, Natriumprophosphat und Beta-Glycerophosphat. Die Pierce Protease- und Phosphataseinhibitor-Tabletten sind bei 4 °C bis zu 12 Monate haltbar, und jede Tablette ist für 10 ml der Lösung ausreichend.
Leistungsmerkmale:
  • Verbesserte Formulierung: Tabletten lösen sich schnell zu einer klaren Lösung auf
  • Wirtschaftlich – Kostengünstiger als andere handelsübliche Rezepturen für gleichwertige Mengen
  • Praktisch – gebrauchsfertige, vollständig offengelegte, Breitspektrum-Formulierungen
  • Kompatibel – Verwendung direkt mit Thermo Scientific™ Pierce™ BCA-Assays
* EDTA ist nur in Produkt Nr. A32959 vorhanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Protease- und Phosphatase-Hemmer
Inhalt und Lagerung 1 Fläschchen, bei 2 bis 8 °C lagern
Versandbedingung Nasseis
Form Fest
Produktlinie Pierce
Ausreichend für 10 ml Lösung
Hemmstoffe Protease-Inhibitor, Phosphatase-Inhibitor
Menge 20 Tabletten