Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteaseinhibitor in Tablettenform, EDTA-frei
Thermo Scientific™ Pierce Protease-Inhibitor-Tabletten sind Protease-Inhibitoren mit breitem Spektrum, die den proteolytischem Abbau bei Zelllyse- und Proteinextraktionsuntersuchungen sehr wirksam verhindern
Marke:  Thermo Scientific™ A32966
25.15 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16346532
  • 27.06 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Beschreibung
Beschreibung
Pierce Protease Inhibitor Tablets schützen Proteine vor proteolytischem Abbau durch Hemmung von Serin-Proteasen, Cystein-Proteasen, Asparaginsäure-Proteasen und Aminopeptidase, die in der Regel in Zelllysat-Proben vorhanden sind. Die Tabletten enthalten AEBSF, Aprotinin, Bestatin, E-64, Leupeptin und Pepstatin A. Die Tabletten sind bei Lagerung bei 4 °C bis zu 12 Monate lang stabil; jede Mini- oder große Tablette reicht für 10 ml oder 50 ml Lösung und eignet sich für die Reagenzvorbereitung vor der Proteinextraktion aus Gewebe und Zellkulturen.
Leistungsmerkmale:
  • Verbesserte Formulierung: Tabletten lösen sich schnell zu einer klaren Lösung auf
  • Wirtschaftlich – Kostengünstiger als andere handelsübliche Rezepturen für gleichwertige Mengen
  • Praktisch: Gebrauchsfertige, vollständig offengelegte Breitspektrum-Formulierungen
  • Kompatibel: Verwendung direkt mit Thermo Scientific™ Pierce™ BCA-Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Fläschchen mit Inhibitor-Tabletten
Proteinaufreinigung, Western Blotting
2 Tabletten
2 °C bis 8 °C
1 Tablette ist ausreichend für 50 ml
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteaseinhibitor in Tablettenform, EDTA-frei > 2 Tabletten; 1 Tablette ist ausreichend für 50 ml; EDTA-freie Testgröße