Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protease-Inhibitor-Minitabletten, EDTA-frei
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Pierce Protease Inhibitor Tablets schützen Proteine vor proteolytischem Abbau durch Hemmung von Serin-Proteasen, Cystein-Proteasen, Asparaginsäure-Proteasen und Aminopeptidase, die in der Regel in Zelllysat-Proben vorhanden sind. Die Tabletten enthalten AEBSF, Aprotinin, Bestatin, E-64, Leupeptin und Pepstatin A. Die Tabletten sind bei Lagerung bei 4 °C bis zu 12 Monate lang stabil; jede Minitablette oder große Tablette reicht für jeweils 10 ml oder 50 ml Lösung und eignet sich für die Reagenzvorbereitung vor der Proteinextraktion aus Gewebe und Zellkulturen.
Leistungsmerkmale:- Verbesserte Formulierung – Tabletten lösen sich schnell zu einer klaren Lösung auf
- Wirtschaftlich – Kostengünstiger als andere handelsübliche Rezepturen für gleichwertige Mengen
- Praktisch – Gebrauchsfertige, vollständig offengelegte Breitspektrum-Formulierungen
- Kompatibel mit Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Assays
- EDTA-freie Rezeptur ohne den Metalloprotease-Inhibitor EDTA
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | EDTA-frei |
| Produkttyp | Protease-Inhibitor |
| Inhalt und Lagerung | 1 Fläschchen, bei 2 bis 8 °C lagern |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Form | Fest |
| Produktlinie | Pierce |
| Ausreichend für | 10 ml Lösung |
| Hemmstoffe | Protease-Inhibitor |
| Menge | 30 Tabletten |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Protease Inhibitor Mini Tablets, EDTA-Free
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Benzenesulfonyl fluoride, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride