Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteaseinhibitor in Tablettenform, EDTA-frei
Thermo Scientific™ Pierce Protease-Inhibitor-Tabletten sind Protease-Inhibitoren mit breitem Spektrum, die den proteolytischem Abbau bei Zelllyse- und Proteinextraktionsuntersuchungen sehr wirksam verhindern
Marke: Thermo Scientific™ A32965
328.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Beschreibung
Pierce Protease Inhibitor Tablets schützen Proteine vor proteolytischem Abbau durch Hemmung von Serin-Proteasen, Cystein-Proteasen, Asparaginsäure-Proteasen und Aminopeptidase, die in der Regel in Zelllysat-Proben vorhanden sind. Die Tabletten enthalten AEBSF, Aprotinin, Bestatin, E-64, Leupeptin und Pepstatin A. Die Tabletten sind bei Lagerung bei 4 °C bis zu 12 Monate lang stabil; jede Mini- oder große Tablette reicht für 10 ml bzw. 50 ml Lösung und eignet sich für die Reagenzvorbereitung vor der Proteinextraktion aus Gewebe und Zellkulturen.
Leistungsmerkmale:
Spezifikation
Protease-Inhibitor-Cocktail | |
Raumtemperatur | |
Pierce™ | |
Protease-Inhibitor |
1 Fläschchen, bei 2 bis 8 °C lagern | |
Fest | |
50 ml Lösung | |
20 Tabletten |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Protease Inhibitor Tablets, EDTA-Free
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-(2-aminoethyl)-Benzenesulfonyl fluoride hydrochloride
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
53Stunden
17Minuten
29Sekunden
12Neues Angebot Jetzt sparen