Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Kalibriermischung für Peptid-Retentionszeit
15Synthetische schwere Peptide, gemischt im Equimolar-Verhältnis, zum Testen und Kalibrieren von Flüssigchromatographie (LC) und Massenspektrometrie (LC-MS).
Marke: Thermo Scientific™ 88321
733.40 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
™Thermo Scientific Pierce Peptid Retention Time Calibration Mixture ermöglicht Anwendern der Flüssigchromatographie (LC) und der Massenspektrometrie (LC-MS) die Optimierung und Bestätigung des ordnungsgemäßen Betriebs ihrer Geräte.
Die Pierce Peptid Retention Time Calibration Mixture wird verwendet, um LC-Parameter zu optimieren und zu bewerten, das Gesamtpeptid-Elutionsfenster zu identifizieren und MS-Parameter zu optimieren. Durch die häufige Prüfung der Mischung über die gesamte Lebensdauer einer Säule oder die Aufnahme in quantitative Proben kann die LC-MS-Leistung zwischen Proben und im Laufe der Zeit überwacht und normalisiert werden. Bei Verwendung mit der Thermo Scientific Pinpoint 1.1 Software wird das Kalibrierungsgemisch verwendet, um Peptidretentionszeiten, basierend auf der Peptidsequenz, vorherzusagen und den Transfer von Methoden zwischen LC-MS-Plattformen zu erleichtern.Leistungsmerkmale:
- Beurteilung der Leistung von Chromatographie- und MS-Geräten
- Vorhersage der Peptidretention über mehrere Geräteplattformen hinweg
- Vorhersage der Peptid-Retentionszeit aus der Sequenz unter Verwendung des berechneten Hydrophobitätsfaktors
- Optimierung der geplanten MS-Erfassungsfenster für eine verbesserte Quantifizierung und ein verbessertes Multiplexing
- Interner Standard zur Normalisierung von Schwankungen der Retentionszeiten und Spitzenintensitäten zwischen den Durchläufen
Spezifikation
Mix mit 15 synthetischen schweren Peptiden mit jeweils 5 µM | |
Mix für die Peptidretentionszeitkalibrierung | |
Nach Erhalt bei -80 °C lagern. | |
Peptide | |
Kalibrierung | |
Flüssig |
Massenspektrometer | |
Pierce™ | |
Peptiden | |
Massenspektrometrie | |
200 μL |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Peptide Retention Time Calibration Mixture
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acetonitrile
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen