Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Blocking Buffer
Optimieren Sie Western-Blotting-Systeme, indem Sie das Hintergrundsignal und die Inkubationszeit im Vergleich zu herkömmlichen Blockierungsmitteln mit dieser gebrauchsfertigen Blockerlösung verringern.
Marke:  Thermo Scientific™ 37575
234.30 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13474289
  • 330.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Optimieren Sie mit der gebrauchsfertigen Blockierlösung Thermo Scientific™ Pierce Fast Blocking Buffer Western Blotting-Systeme, indem Sie das Hintergrundsignal und die Inkubationszeit im Vergleich zu herkömmlichen Blockierungsmitteln verringern.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Pierce Fast Blockierpuffer rationalisiert Western Blot-Protokolle durch konsistente, hochwertige Blockierungen für Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen in nur 5 Minuten. Blockierungs- und Prüfschritte mit dem Fast Blockierpuffer verhindern eine unspezifische Bindung von Nachweisantikörpern während der Prüfschritte, ermöglichen aber einen spezifischen Nachweis. Pierce Fast Waschpuffer ermöglicht eine effiziente Membranreinigung nach der Inkubation mit einem primären und sekundären Antikörper, um die Gesamtwaschzeit effektiv auf 5 Minuten (statt der üblichen 90 Minuten) zu verkürzen. Diese beiden Puffer sind mit Antikörpern und Biotin-Avidin-Systemen sowie sowohl Nitrozellulose- als auch PVDF-Membranen kompatibel. Der Blockierpuffer ermöglicht schnelles und effektives Blockieren in nur fünf Minuten und liefert Ergebnisse, die mit herkömmlichen Blockern für Western Blots vergleichbar sind.
Leistungsmerkmale:
  • Schnell – Verwenden Sie beide Puffer, um die typische Western Blot-Entwicklung um mehr als 2 Stunden zu verkürzen
  • Einfach – Das optimierte Protokoll macht die Western Blot-Analyse einfacher denn je
  • Niedriger Hintergrund – Liefert Ergebnisse, die mit klassischen Western Blotting-Puffern vergleichbar sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blockierungspuffer
Flüssig
1X.
Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
500 ml
Western Blot
TBST
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK403472 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number37575
ChargennummerZH399359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/08/2024 Catalog Number37575
ChargennummerZF395903 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number37575
ChargennummerZB386728 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number37575
ChargennummerYL380573 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number37575
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Blocking Buffer > Fast Blockierpuffer; 500 ml