Learn More
Wheaton™ Graduierte 15 ml-Zentrifugenröhrchen
Zentrifugenröhrchen, ideal zum Drehen von flüssigen Proben.
Marke: Wheaton™ 380230
208.91 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Probenmanagement und Zentrifugation
- Auslauffrei
- Steril
- Röhrchen auf konischer Basis
Spezifikation
Polyethylen | |
Blau | |
Ja | |
500 | |
Im Gestell | |
Nicht autoklavierbar | |
Schraube | |
Ja | |
Zentrifugenröhrchen |
Blau | |
15 ml | |
Polypropylen | |
25 | |
Steril | |
Konisch | |
Ja | |
17 mm | |
9000 × g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ Graduierte 15 ml-Zentrifugenröhrchen > Verpackung: Im Gestell
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur