Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Wash Buffer, 10X
Optimieren Sie Western-Blotting-Systeme, indem Sie das Hintergrundsignal und die Inkubationszeit im Vergleich zu herkömmlichen Blockierungsmitteln mit dieser gebrauchsfertigen Blockerlösung verringern.
Marke: Thermo Scientific™ 37577
157.70 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Optimieren Sie mit der gebrauchsfertigen Blockierlösung Thermo Scientific™ Pierce Fast Blocking Buffer Western Blotting-Systeme, indem Sie das Hintergrundsignal und die Inkubationszeit im Vergleich zu herkömmlichen Blockierungsmitteln verringern.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Pierce Fast Blockierpuffer rationalisiert Western Blot-Protokolle durch konsistente, hochwertige Blockierungen für Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen in nur 5 Minuten. Blockierungs- und Prüfschritte mit dem Fast Blockierpuffer verhindern eine unspezifische Bindung von Nachweisantikörpern während der Prüfschritte, ermöglichen aber einen spezifischen Nachweis. Pierce Fast Waschpuffer ermöglicht eine effiziente Membranreinigung nach der Inkubation mit einem primären und sekundären Antikörper, um die Gesamtwaschzeit effektiv auf 5 Minuten (statt der üblichen 90 Minuten) zu verkürzen. Diese beiden Puffer sind mit Antikörpern und Biotin-Avidin-Systemen sowie sowohl Nitrozellulose- als auch PVDF-Membranen kompatibel. Der Blockierpuffer ermöglicht schnelles und effektives Blockieren in nur fünf Minuten und liefert Ergebnisse, die mit herkömmlichen Blockern für Western Blots vergleichbar sind.Leistungsmerkmale:
Schnell – Verwenden Sie beide Puffer, um die typische Western Blot-Entwicklung um mehr als 2 Stunden zu verkürzen
Einfach – Das optimierte Protokoll macht die Western Blot-Analyse einfacher denn je
Niedriger Hintergrund – Liefert Ergebnisse, die mit klassischen Western Blotting-Puffern vergleichbar sind
Spezifikation
Pierce Fast Wash Buffer, 10x | |
1 l | |
Western Blot | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
Waschpuffer | |
Flüssig | |
Pierce™ |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Fast Wash Buffer, 10X
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium chloride, trometamol, Poly(oxy-1,2-ethanediyl),,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-