Learn More
Emma Safety Footwear Patrick Sicherheitsschuhe
Eine ideale Wahl, wenn optimaler Fußschutz erforderlich ist. Eine starke, solide Stahlplatte in der Sohle und elastische Lederobermaterialien schützen die Füße vor unerwarteten Gefahren. Die perfekt ausgewogene anatomische Fußstütze sorgt dafür, dass sich die Füße fit und frisch fühlen.
Marke:  Emma Safety Footwear MM73084643
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15958941
  • 155.00 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 08-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Material aus Vollleder
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Schwarz
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
43
Schnüre
Patrick
Leder
Stahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Patrick Sicherheitsschuhe > Größe: 43