Learn More
CleanSpace™ CleanSpace3™ Halbmaske
Speziell als Ergänzung des CleanSpace HALO-Systems entwickelt und schnell auf die Netzteile aufsteckbar. Die Halbmasken bestehen aus weichem Silikon, das sich leicht an das Gesicht anschmiegt und keine allergische Dermatitis verursacht.
Marke: CleanSpace™ CS3004
74.88 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace HALO: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Bänder
- Um eine gute Abdichtung und eine bequeme Passform zu ermöglichen, sind Halbmasken in 3 Größen erhältlich
- Materialien: Weiches Silikonkissen, Nylonklammern und Polycarbonat (Ausatemventil)
- Testdapter für TSI Portacount™ Maskenanpassung erhältlich
- Problemlose Entnahme
- Kompatibel mit den meisten Reinigungs- und Desinfektionsprotokollen
- Ist transparent und erleichtert die Kommunikation
Spezifikation
AS/NZS1716: 2012 | |
PAPR-Halbmaske | |
Nur Halbmaske | |
Nein |
EN 12942 | |
M | |
Einrichtungen der primären Gesundheitsversorgung, pharmazeutische Produktion, Labors, Tierforschungseinrichtungen und Notfall-/Katastrophenhelfer | |
CS3004. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15
Tage
4Stunden
13Minuten
47Sekunden
31
Wenn Sie eigensichere Geräte benötigen, überprüfen Sie bitte die eigensicheren Zulassungen Ihres Standorts. Diese Halbmasken sind NICHT als eigensicher zertifiziert.