Learn More
Thermo Scientific™ Phusion High-Fidelity PCR Master Mix mit GC-Puffer
Die Thermo Scientific™ Phusion™ PCR Master Mixe mit hoher Wiedergabetreue sind leistungsstarke Enzyme, die jetzt in einem praktischen Master Mix-Format erhältlich sind.
Marke: Thermo Scientific™ F532S
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Phusion™ PCR Master Mixe mit hoher Wiedergabetreue sind leistungsstarke Enzyme, die jetzt in einem praktischen Master Mix-Format erhältlich sind.
Phusion PCR Master Mix mit hoher Wiedergabetreue und HF-Puffer und Phusion PCR Master Mix mit hoher Wiedergabetreue und GC-Puffer sind praktische 2x Gemische mit Phusion DNA-Polymerase, Nukleotiden und optimiertem HF- oder GC-Reaktionspuffer, einschließlich MgCl2. Der Anwender muss lediglich das Template und die Primer zugeben.- Hohe Wiedergabetreue (Fehlerrate 4,4 x 10-7 im Phusion HF-Puffer)
- Reaktionsgeschwindigkeit der Polymerase ermöglicht kurze Extensionszeiten (15 bis 30 s/kb)
- Robuste Reaktionen, minimales Optimierungserfordernis
- Höhere Produktausbeute bei geringen Enzymmengen
Enthält:
2x Phusion PCR Master Mix mit hoher Wiedergabetreue und HF-Puffer enthält Phusion DNA-Polymerase, 2x Phusion HF-Puffer und 400 μM jedes dNTPs. Der Mastermix liefert 1,5 mM MgCl2 und 200 μM dNTP in der Endkonzentration. Ein separates DMSO-Röhrchen wird zusammen mit dem Produkt bereitgestellt. 2x Phusion PCR-Mastermix mit hoher Wiedergabetreue und GC-Puffer enthält Phusion DNA-Polymerase, 2x Phusion GC-Puffer und 400 μM jedes dNTPs. Der Mastermix liefert 1,5 mM MgCl2 und 200 μM dNTP in der Endkonzentration. Ein separates DMSO-Röhrchen wird zusammen mit dem Produkt bereitgestellt.
Empfohlen für:
Fast PCR, High-Fidelity-PCR, Klonierung, lange oder schwierige Amplikons, DHPLC, Mikroarray
Spezifikation
• 2 x 1,25 ml Phusion Master Mix mit GC-Puffer (2X) (liefert 1,5 mM MgCl2 in Endreaktion) • 1 x 500 μl 100 % DMSO Bei -20 °C lagern. |
|
Phusion High-Fidelity DNA-Polymerase | |
High-Fidelity PCR Master Mix | |
Trockeneis | |
2X | |
Nein | |
Stumpf | |
20 kb oder weniger |
Hoch | |
Schnell | |
100 reactions | |
Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue | |
25X | |
100 Reaktionen | |
SuperMix oder Master Mix | |
GC Buffer |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen≈ des Käufers. Darüber hinaus werden keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.