Learn More
Thermo Scientific™ Phusion High-Fidelity PCR Master Mix mit GC-Puffer
Die Thermo Scientific™ Phusion™ PCR Master Mixe mit hoher Wiedergabetreue sind leistungsstarke Enzyme, die jetzt in einem praktischen Master Mix-Format erhältlich sind.
216.00 € - 846.00 €
Spezifikation
Polymerase | Phusion High-Fidelity DNA-Polymerase |
---|---|
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
Produkttyp | High-Fidelity PCR Master Mix |
Versandbedingung | Trockeneis |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue |
Produktcode | Marke | Enthält | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10523288
|
Thermo Scientific™
F532S |
GC Buffer | 100 Reaktionen |
218.00 €
100 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10094387
|
Thermo Scientific™
F532L |
GC Buffer | 500 Reaktionen |
846.00 €
500 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10402678
|
Thermo Scientific™
F531L |
HF Buffer | 500 Reaktionen |
846.00 €
500 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10369537
|
Thermo Scientific™
F531S |
HF Buffer | 100 Reaktionen |
216.00 €
100 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Phusion™ PCR Master Mixe mit hoher Wiedergabetreue sind leistungsstarke Enzyme, die jetzt in einem praktischen Master Mix-Format erhältlich sind.
Phusion PCR Master Mix mit hoher Wiedergabetreue und HF-Puffer und Phusion PCR Master Mix mit hoher Wiedergabetreue und GC-Puffer sind praktische 2x Gemische mit Phusion DNA-Polymerase, Nukleotiden und optimiertem HF- oder GC-Reaktionspuffer, einschließlich MgCl2. Der Anwender muss lediglich das Template und die Primer zugeben.- Hohe Wiedergabetreue (Fehlerrate 4,4 x 10-7 im Phusion HF-Puffer)
- Reaktionsgeschwindigkeit der Polymerase ermöglicht kurze Extensionszeiten (15 bis 30 s/kb)
- Robuste Reaktionen, minimales Optimierungserfordernis
- Höhere Produktausbeute bei geringen Enzymmengen
Enthält:
2x Phusion PCR Master Mix mit hoher Wiedergabetreue und HF-Puffer enthält Phusion DNA-Polymerase, 2x Phusion HF-Puffer und 400 μM jedes dNTPs. Der Mastermix liefert 1,5 mM MgCl2 und 200 μM dNTP in der Endkonzentration. Ein separates DMSO-Röhrchen wird zusammen mit dem Produkt bereitgestellt. 2x Phusion PCR-Mastermix mit hoher Wiedergabetreue und GC-Puffer enthält Phusion DNA-Polymerase, 2x Phusion GC-Puffer und 400 μM jedes dNTPs. Der Mastermix liefert 1,5 mM MgCl2 und 200 μM dNTP in der Endkonzentration. Ein separates DMSO-Röhrchen wird zusammen mit dem Produkt bereitgestellt.
Empfohlen für:
Fast PCR, High-Fidelity-PCR, Klonierung, lange oder schwierige Amplikons, DHPLC, Mikroarray
Spezifikation
Phusion High-Fidelity DNA-Polymerase | |
High-Fidelity PCR Master Mix | |
Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue | |
25X | |
Stumpf | |
20 kb oder weniger |
Schnell | |
Trockeneis | |
2X | |
Nein | |
SuperMix oder Master Mix |
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen≈ des Käufers. Darüber hinaus werden keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.