Learn More
Invitrogen™ CellTracker™ Fluoreszenzsonden
Ein Fluoreszenzfarbstoff, mit dem sich die Bewegung und Position von Zellen ideal überwachen lässt
Marke:  Invitrogen™ C2102
354.92 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11554237
  • 472.00 € / 5 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
  • Der Farbstoff wird gut beibehalten und ermöglicht so ein Tracking der zellulären Bewegungen über mehrere Generationen hinweg
  • Die grünen Anregungs-/Emissionsspektren (Maxima: 522/529 nm) sind optimal für das Multiplexing mit rot fluoreszierenden Farbstoffen und Protein.
  • Einfache Verwendung: Medium entfernen, Farbstoff hinzugeben, 30 Minuten inkubieren, Zellen anzeigen
  • Retention des Fluoreszenzsignals >72 Stunden (typischerweise drei bis sechs Generationen)
  • Geringe Zytotoxizität: Keine Auswirkungen auf Zellviabilität oder Proliferation
  • Konzipiert, um frei durch die Zellmembranen in die Zellen zu gelangen, wo er sich in nicht membrangängige Reaktionsprodukte verwandelt
  • Der Farbstoff wird an Tochterzellen übertragen, nicht jedoch an benachbarte Zellen in einer Population.
  • Stabil, ungiftig bei Arbeitskonzentrationen, guter Halt in Zellen und hell fluoreszierend bei physiologischem pH
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellproliferation, Zell-Tracing und -Tracking, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Chemotaxis und Zellmigration, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Allgemeines Zell-Tracing, High-Content Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und -Nachweis, zielbasierte ADME/Tox-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün
522 nm
5 mg
529 nm
BODIPY™, CellTracker™
Raumtemperatur
Farbstoff
Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
BODIPY Farbstoffe
CellTracker™ Green BODIPY™ Dye, 5 mg
Dry Powder
Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien
Andere Markierungen oder Farbstoffe
Cytoplasm
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3046988 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog NumberC2102
Chargennummer2880670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog NumberC2102
Chargennummer2846196 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2023 Catalog NumberC2102
Chargennummer2480072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/05/2022 Catalog NumberC2102
Chargennummer2352155 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2021 Catalog NumberC2102
Name des Produkts
Invitrogen™ CellTracker™ Fluoreszenzsonden > 5 mg