Learn More
Invitrogen™ CellTracker™ Fluoreszenzsonden
Ein Fluoreszenzfarbstoff, mit dem sich die Bewegung und Position von Zellen ideal überwachen lässt
Marke:  Invitrogen™ C2110
363.28 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11564237
  • 483.00 € / 5 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
  • Der Farbstoff wird gut beibehalten und ermöglicht so ein Tracking der zellulären Bewegungen über mehrere Generationen hinweg
  • Blaue Anregungs-/Emissionsspektren (Maxima: 353/466 nm) eignen sich optimal für das Multiplexing mit grünen und roten Fluoreszenzfarbstoffen und Proteinen
  • Einfache Verwendung: Medium entfernen, Farbstoff hinzugeben, 30 Minuten inkubieren, Zellen anzeigen
  • Retention des Fluoreszenzsignals >72 Stunden (typischerweise drei bis sechs Generationen)
  • Geringe Zytotoxizität: Keine Auswirkungen auf Zellviabilität oder Proliferation
  • Konzipiert, um frei durch die Zellmembranen in die Zellen zu gelangen, wo er sich in nicht membrangängige Reaktionsprodukte verwandelt
  • Der Farbstoff wird an Tochterzellen übertragen, nicht jedoch an benachbarte Zellen in einer Population.
  • Stabil, ungiftig bei Arbeitskonzentrationen, guter Halt in Zellen und hell fluoreszierend bei physiologischem pH
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellproliferation, Zell-Tracing und -Tracking, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Chemotaxis und Zellmigration, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Allgemeines Zell-Tracing, High-Content Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und -Nachweis, zielbasierte ADME/Tox-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
353⁄466
5 mg
466
CellTracker™
Raumtemperatur
Farbstoff
209.63
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
CellTracker™ Blue CMAC
CellTracker™ Blue CMAC Dye, 5 mg
Dry Powder
Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien
Andere Markierungen oder Farbstoffe
Cytoplasm
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3080126 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2024 Catalog NumberC2110
Chargennummer2978529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog NumberC2110
Chargennummer2873169 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Catalog NumberC2110
Chargennummer2836806 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2023 Catalog NumberC2110
Chargennummer2770873 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2023 Catalog NumberC2110
Name des Produkts
Invitrogen™ CellTracker™ Fluoreszenzsonden > 5 mg