Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA Polymerases (2 U/μL)
Die derzeit exakteste Heißstart-DNA-Polymerase auf dem Markt mit extremer Spezifität und verbesserter Leistung.
Marke:  Thermo Scientific™ F549S
127.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10441338
  • 152.00 € / 100 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase
  • Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase (2U/μL)
  • 5x Phusion HF Buffer
  • 5x Phusion GC Buffer
  • DMSO
  • 50mM MgCl2 solution
Phusion Green Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase
  • Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase (2U/Glc muL)
  • 5x Phusion Green HF Buffer
  • 5x Phusion Green GC Buffer
  • DMSO
  • 50mM MgCl2 solution
Both Phusion and Phusion Green Buffer provide 1.5 mM MgCl2 in the final 1x concentration
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA polymerases set a gold standard for high performance PCR. Featuring an error rate 50-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors, and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerase.
Die Phusion Hot Start II DNA-Polymerase mit hoher Wiedergabetreue ist eine äußerst genaue Heißstart-DNA-Polymerase. Die Verbesserung ermöglicht die Verwendung eines noch größeren Bereichs von Primern, einschließlich solcher mit niedrigen Schmelztemperaturen. Die neue Phusion Hot Start II DNA-Polymerase eignet sich ideal für PCR-Anwendungen, von der Routine-PCR bis hin zu anspruchsvollen Anwendungen wie der Klonierung und der PCR mit hohem Durchsatz.
  • Keine Einschränkungen der Annealing-Temperatur
  • Ermöglicht das Ansetzen der Reaktion bei Raumtemperatur
  • Nullzeit-Reaktivierung durch die einzigartige Hot-Start-Technologie
  • Schnelles PCR-Enzym mit hoher Wiedergabetreue (über 6 Mal genauer als Pfu)
  • Hohe Produktausbeute mit geringen Enzymmengen für hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Robustes Enzym mit hoher Toleranz gegenüber PCR-Inhibitoren erfordert nur minimale Optimierungen
Enthält:
5X Phusion HF-Puffer, 5X Phusion GC-Puffer, DMSO und 50 mM MgCl2-Lösung. Sowohl der Phusion HF-Puffer als auch der Phusion GC-Puffer liefern 1,5 mM MgCl2 in der 1x Endkonzentration
Empfohlen für:
Fast PCR, High-Fidelity-PCR, Klonierung, lange oder schwierige Amplikons, DHPLC, Mikroarray
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
• Phusion Hot-Start II High-Fidelity DNA-Polymerase (2 E/µl)
• 5X Phusion HF-Puffer
• 5X Phusion GC-Puffer
• DMSO
• 50 mM MgCl2-Lösung
Sowohl Phusion HF- als auch GC-Puffer ergeben 1,5 mM MgCl2 in der 1X Endkonzentration. Bei -20 °C lagern.
Phusion Hot-Start II DNA-Polymerase
Hot-Start DNA-Polymerase
Trockeneis
2 U/µl
Integrierter Heißstart
Stumpf
20 kb oder weniger
Hoch
Schnell
100 E (2 E/μl)
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
52X
100 Reaktionen
Eigenständig
Colorless
Dokumentation
Reference Materials
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA Polymerases (2 U/μL) > Phusion Hot-Start II High-Fidelity DNA-Polymerase; 100 E (2 E/μl)