Learn More
Intelsius™ PathoSeal™ 95
The PathoSeal™ 95 is a flexible secondary packaging solution certified to withstand a pressure difference of 95 kPa in order to comply with UN3373 Biological Substance, Category B regulations.
Marke:  Intelsius™ BZ015
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17414612
  • 570.14 € / 250 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Suitable for use within Category B packaging solutions
  • Tamper evident seal
  • Simple close system for fast sample collection
  • Uniquely numbered for sample traceability
  • External document pouch for relevant paperwork
  • Certified to withstand 95 kPa
Spezifikation
Spezifikation
300 mL Absorbent
A3
394 x 310 mm (15.5 x 12.2 in.)
UN3373
Sample Transport Bag
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Intelsius™ PathoSeal™ 95