Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd-Fixierlösung
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J61984.AP
154.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15444459
  • 154.77 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Paraformaldehyde fixative solution finds application in proteins, peptides and the enzymes of low molecular weight.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Paraformaldehyde fixative solution
500 mL
Miscible with water.
Flüssigkeit
MFCD00133991
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW23K522 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberJ61984.AK,J61984.AP
ChargennummerW23K521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberJ61984.AK,J61984.AP
ChargennummerP06K534 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2024 Catalog NumberJ61984.AK,J61984.AP
ChargennummerN26K511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog NumberJ61984.AK,J61984.AP
ChargennummerW06J506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberJ61984.AK,J61984.AP
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd-Fixierlösung > 500 ml