Learn More
Paraformaldehyd-Lösung, 4 % in PBS, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Beschreibung
Paraformaldehydlösung, 4 % in PBS
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Paraformaldehyde Solution |
Physikalische Form | Lösung |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 1 l |
Konzentration | 4% in PBS |
MDL-Nummer | MFCD00133991 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Paraformaldehyde solution, 4% in PBS, Affymetrix/USB
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Paraformaldehyde
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Paraformaldehyd-Lösung, 4 % in PBS, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur