Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 4 % in PBS Artikelnummer.: 15413179
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 4 % in PBS
Artikelnummer. 15413179
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Artikelnummer. 15413179
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60401.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Formaldehyd kann Proteine über deren primäre Aminogruppen mittels Methylenbindungen untereinander verbinden und wird deshalb als Einbalsamiermittel verwendet. Zudem wird Formaldehyd auch in zahlreichen industriellen Anwendungen und organischen Synthesen verwendet.
Formaldehyde, used as an embaliming agent due to its ability to crosslink primary amino groups in proteins through a methylene linkage, Formaldehyde is also used in numerous industrial applications and organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-00-0
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.03
MDL-Nummer MFCD00003274
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehydeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formaldehyde
Physikalische Form Flüssigkeit
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,acetone,and ether.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP15L506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog NumberJ60401.AP,J60401.AK
ChargennummerP16L506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog NumberJ60401.AP,J60401.AK
ChargennummerM11L548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberJ60401.AP,J60401.AK
ChargennummerW23K503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog NumberJ60401.AP,J60401.AK
ChargennummerX01K535 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog NumberJ60401.AP,J60401.AK
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formaldehyde, 4% in PBS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formaldehyde
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 4 % in PBS >