Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 4 % in PBS
Beschreibung
Paraformaldehyd, 4 % in PBS wird zur Konservierung von Geweben für die routinemäßige Histologie verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Paraformaldehyd, 4 % in PBS wird zur Konservierung von Geweben für die routinemäßige Histologie verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Messing, Stahl, Kupfer, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Paraformaldehyd |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 250 mL |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Sicherheit und Handhabung
- Paraformaldehyde, 4% in PBS
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: paraformaldehyde, sodium chloride, phosphoric acid, potassium chloride