Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Oxidasestreifen
Die praktischen Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB Reagenzien und Zubehör erleichtern den Nachweis von gramnegativen Bakterien.
Marke:  Thermo Scientific™ MB0187A
41.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10261063
  • 42.55 € / 10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Microbact Reagenz Nitrat B
Flasche
1 Box
10 ml/Flasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4494584 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2025 Catalog NumberMB0187A
Chargennummer4456639 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog NumberMB0187A
Chargennummer4436984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2023 Catalog NumberMB0187A
Chargennummer4395301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog NumberMB0187A
Chargennummer4340125 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2021 Catalog NumberMB0187A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Oxidasestreifen > 10 ml/Fläschchen