Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Oxidasestreifen
Die praktischen Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB Reagenzien und Zubehör erleichtern den Nachweis von gramnegativen Bakterien.
Marke: Thermo Scientific™ MB0186A
41.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die praktischen Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB Reagenzien und Zubehör erleichtern den Nachweis von gramnegativen Bakterien.
Gramnegative Bakterien haben einen wichtigen Stellenwert bei klinischen Infektionen und Lebensmittelkontamination. Die Identifizierung des Erregers ist im klinischen Umfeld entscheidend für die Identifizierung der Infektionsursache und die Erstellung eines geeigneten Behandlungsschemas. In der Lebensmittelindustrie kann die biochemische Identifizierung dabei helfen, die Kontaminationsquelle zu finden. Mit diesen GNB-Reagenzien und -Zubehör lassen sich Enterobacteriaceae und verschiedene häufig vorkommende gramnegative Bakterien schnell und genau identifizieren, so dass korrekte, schnelle und geeignete Maßnahmen erfolgen können.- Schnell: Mehr Ergebnisse sind über Nacht verfügbar
- Einfach: Einfaches Teststreifen- oder Mikrotiterplattenformat
- Gut ablesbar und leicht zu interpretieren: Die Ergebnisse sind deutlich als einzigartige Farbreaktionen zu erkennen, die mit dem Microbact Identifizierungssoftwarepaket (MB1244A) interpretiert werden können
- Umfassend: Identifiziert > 100 gramnegative Bakterien, seltenere Enterobacteriaceae und Oxidase-positive, gramnegative Bakterien
- Flexibel: Verwenden Sie einzelne Streifen oder kombinieren Sie Systeme für komplexere Identifizierungen. Ideal geeignet für die Verwendung in klinischen Labors oder in mikrobiologischen Lebensmittellabors
- Zuverlässig: Eine umfassende Auswahl an biochemischen Tests, basierend auf veröffentlichten Referenzmethoden1-4
Zusätzlich erforderliche Produkte: Mineralöl (MB1093A), Oxidase-Streifen (MB0266A), Microbact Softwareprogramm (MB1244A), Indol Reagenz (MB0209A), VPI-Reagenz (MB0181A), VPII-Reagenz (MB0184A), TDA-Reagenz (MB0180A), NIT-A-Reagenz (MB0186A), NIT-B-Reagenz (MB0187A). Die 6 oben beschriebenen Reagenzien sind auch als Reagenz-Set D (MB1082A) erhältlich.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die manuelle, halb- und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Microbact Reagenz Nitrat A | |
Flasche | |
1 Box | |
10 ml/Flasche |