Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Oxidasestreifen
Die praktischen Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB Reagenzien und Zubehör erleichtern den Nachweis von gramnegativen Bakterien.
Marke: Thermo Scientific™ MB0209A
42.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die praktischen Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB Reagenzien und Zubehör erleichtern den Nachweis von gramnegativen Bakterien.
Gramnegative Bakterien haben einen wichtigen Stellenwert bei klinischen Infektionen und Lebensmittelkontamination. Die Identifizierung des Erregers ist im klinischen Umfeld entscheidend für die Identifizierung der Infektionsursache und die Erstellung eines geeigneten Behandlungsschemas. In der Lebensmittelindustrie kann die biochemische Identifizierung dabei helfen, die Kontaminationsquelle zu finden. Mit diesen GNB-Reagenzien und -Zubehör lassen sich Enterobacteriaceae und verschiedene häufig vorkommende gramnegative Bakterien schnell und genau identifizieren, so dass korrekte, schnelle und geeignete Maßnahmen erfolgen können.- Schnell: Mehr Ergebnisse sind über Nacht verfügbar
- Einfach: Einfaches Teststreifen- oder Mikrotiterplattenformat
- Gut ablesbar und leicht zu interpretieren: Die Ergebnisse sind deutlich als einzigartige Farbreaktionen zu erkennen, die mit dem Microbact Identifizierungssoftwarepaket (MB1244A) interpretiert werden können
- Umfassend: Identifiziert > 100 gramnegative Bakterien, seltenere Enterobacteriaceae und Oxidase-positive, gramnegative Bakterien
- Flexibel: Verwenden Sie einzelne Streifen oder kombinieren Sie Systeme für komplexere Identifizierungen. Ideal geeignet für die Verwendung in klinischen Labors oder in mikrobiologischen Lebensmittellabors
- Zuverlässig: Eine umfassende Auswahl an biochemischen Tests, basierend auf veröffentlichten Referenzmethoden1-4
Zusätzlich erforderliche Produkte: Mineralöl (MB1093A), Oxidase-Streifen (MB0266A), Microbact Softwareprogramm (MB1244A), Indol Reagenz (MB0209A), VPI-Reagenz (MB0181A), VPII-Reagenz (MB0184A), TDA-Reagenz (MB0180A), NIT-A-Reagenz (MB0186A), NIT-B-Reagenz (MB0187A). Die 6 oben beschriebenen Reagenzien sind auch als Reagenz-Set D (MB1082A) erhältlich.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die manuelle, halb- und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Microbact-Reagenz Indole-Kovacs | |
Flasche | |
1 Box | |
10 ml/Flasche |
Sicherheit und Handhabung
- Microbact Reagent Indole (KOVACS)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Amyl Alcohol, Hydrochloric acid