Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Oxidasestreifen
Die praktischen Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB Reagenzien und Zubehör erleichtern den Nachweis von gramnegativen Bakterien.
Brand:  Thermo Scientific™ MB1082A
176.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 12749020
  • 183.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore more special offers
Description
Mehr anzeigen
Specifications
Specifications
Microbact Reagenzienset D
Microbact Reagenz TDA, VP I, VP II; Nitrat A; Nitrat B; Indol-Kovacs
6 10 ml-Flaschen
Flasche
1 Box
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Brochures
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4482063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/01/2025 Catalog NumberMB1082A
Chargennummer4482063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberMB1082A
Chargennummer4470415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog NumberMB1082A
Chargennummer4470415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog NumberMB1082A
Chargennummer4458505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/05/2024 Catalog NumberMB1082A
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Oxidasestreifen > 6 X 10 ml-Flasche