Learn More
Fisherbrand™ 96-Well Mikrotiterplatten aus PP (Polypropylen)
Marke:  Fisherbrand™ 219006
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12439307
  • 321.06 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Unique, patented sealing cap allows penetration of a needle through the cap into each well, minimising coring of the needle as the base of each well of the cap has been reduced in thickness
  • Choice of volumes, all with same external dimensions
  • Manufactured from inert polypropylene giving heat and solvent resistant qualities
  • Conical well base aids sample concentration, reconstitution and centrifugation
  • Small radius on all corners to prevent sample precipitation and improve concentration
  • DNase and RNase free Applications include SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics.
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics
96
Non-treated
Yes
50
Yes
85.5 mm
8.25 mm
Without Lid
Clear
Polypropylene
Non-sterile
Square, Conical Bottom (V-well)
Sample storage, GC-MS applications
50/Cs.
127.6 mm
44 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Fisherbrand™ 96-Well Mikrotiterplatten aus PP (Polypropylen)