Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System
Züchten Sie Zellen direkt auf dem Objektträger mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System.
Marke: Thermo Scientific™ 154453
218.01 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Züchten, färben und untersuchen Sie Zellen direkt auf dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™, bestehend aus einer herausnehmbaren Polystyrol-Medienkammer, die an einem herkömmlichen Objektträger aus Glas befestigt ist. Die Oberfläche des Objektträgers ist speziell für die Kultur adhärenter Zellen behandelt. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten.
- Steril und erhältlich mit 1, 2, 4 oder 8 Kammer(n)
- Mit passender Abdeckung, welche einen Gasaustausch erlaubt und dabei die Verdunstung minimiert
- Demontagewerkzeug (enthalten) erleichtert die Trennung der Kammer vom Objektträger
- Superfrost™ Schriftfeld erleichtert die Beschriftung
- Nicht-fluoreszierender Objektträger, Glas mit abgerundeten Ecken
- Biokompatibler Kleber
- Objektträger mit inertem, hydrophobem Kammerrand
- Behandelt für hervorragende Anheftung und Wachstum von Zellen
- Demontagewerkzeug in jeder Packung
- Nur für Forschungszwecke
Im Lieferumfang enthalten:
Demontagewerkzeug
Hinweis:
SuperFrost™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Erie Scientific.
Spezifikation
1 | |
Polystyrol | |
Zellkultur | |
2.0 bis 4.5 ml | |
16 | |
Steril |
8.6 cm² | |
Kammerobjektträger-System | |
RS-Glas | |
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für die aseptische Handhabung | |
74 x 25 mm | |
Durchsichtig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen
Nur für Forschungszwecke