Learn More
Invitrogen™ ProLong™ Gold Antifade Mountant
GREENER_CHOICE
Flüssiges Eindeckmittel, das direkt auf der fluoroszenzmarkierten Zell- oder Gewebeprobe auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird.
Marke:  Invitrogen™ P36930
229.52 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11539306
  • 302.00 € / 10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Alexa Fluor647 Streptavidin, ProLong Gold-Eindeckmittel für Farbechtheit und Image-iT FX Signalverstärker
Beschreibung
Beschreibung
Spezielle chemische Bestandteile schützen bei Fluoreszenzmikroskopie-Experimenten die fluoreszierenden Farbstoffe vor Verblassung (Photobleichung) – und das ohne signifikante Löschung des anfänglichen Fluoreszenzsignals. ProLong Gold Eindeckmittel ist eine aushärtende Deckflüssigkeit, die einen nahezu perfekten optischen Pfad (1,47 RI) bildet und eine längerfristige Lagerung Ihrer Proben ermöglicht. Gebrauchsfertig (Raumtemperaturlagerung ohne Mischen). Einfach der Probe einen Tropfen hinzugeben, Deckglas aufsetzen, aushärten lassen und schon kann die Bildgebung beginnen. ProLong Gold-Eindeckmittel ist mit oder ohne nukleären DAPI-Farbstoff erhältlich. ProLong Gold Eindeckmittel wird für das Eindecken von Proben mit fluoreszierenden Proteinen, beispielsweise GFP, nicht empfohlen. Als bester Schutz fluoreszierender Proteine und Farbstoffe wird ProLong Diamond Eindeckmittel empfohlen.
  • Schützt Farbstoffe vor Verblassung während der Bildgebung
  • Gebrauchsfertige Flüssigkeit, die für längerfristige Lagerung aushärtet
  • Eingedeckte Proben bleiben über Monate stabil
  • Bewahrt das Fluoreszenzsignal — wenig oder gar keine Verblassung der Fluoreszenz
  • Ideal geeignet für Alexa Fluor™ Farbstoffe
  • Schutz vor Photobleaching ohne Fluoreszenzlöschung
  • Stabile Signale während der Bildgebung und für längerfristige Lagerung
  • Brechungsindexanpassung ohne Acrylharze
Nicht für die Eindeckung von Proben mit fluoreszierenden Proteinen wie GFP empfohlen.
Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Befestigung und Verblassungsschutz
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Fläschchen
Die Lagerung bei Raumtemperatur wird empfohlen, kann aber auch gefroren (-5 bis -30 °C) gelagert werden. Vor Licht schützen.
Weniger gefährliche, nachhaltige Verpackung
Eindecklösung
ProLong™ Gold Antifade Mountant, 1 x 10 mL
Eindeckmittel
Raumtemperatur
ProLong™
10 mL
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.