Learn More
Falcon™ Kultur-Objektträger
Verpackung in Einweg-Inkubationstabletts. Corning™ Falcon™ Zellkulturobjektträger mit Kammern eignen sich optimal für die In-situ-Amplifikation/Hybridisierung von DNA, die Typisierung/Pathologie von Geweben sowie andere Untersuchungen, bei denen ein kleiner, zugänglicher Kulturbereich erforderlich ist.
Marke: Falcon™ 354118
Beinhaltet: Deckel aus Polystyrol mit Griff, Werkzeug für sichere Entnahme
Beschreibung
- Vereinfachte Analyse: Kultur, Fixierung, Färbung und Untersuchung der Proben unter dem Mikroskop ohne Zelltransfer
- Die Kammer aus Polystyrol ist auf einem speziell gereinigten und dreifach gespülten Mikroskopobjektträger aus Glas befestigt (25 × 75 mm)
- Das Werkzeug für sichere Entnahme trennt die Wells vom Objektträger; die Dichtung verbleibt am Kunststoffgefäß, verhindert eine Kreuzkontamination und beeinträchtigt die weitere Verarbeitung nicht
- Steril
- Züchtung von bis zu 8 verschiedenen Kulturen auf einem einzelnen Mikroskopobjektträger aus Glas
- Numerische Kennzeichnung; 4-Well- und 8-Well-Formate lieferbar
Bestellinformation
Lieferbar mit 1, 2, 4 oder 8 Wells, die Nummerierung erleichtert die Bestimmung. Lieferung mit Polystyroldeckel mit Griffen. Verpackung in Einweg-Inkubationstabletts. Jedes Tablett eignet sich für 12 Objektträger.
Spezifikation
Zellkultur-Objektträger | |
0,7 cm2 | |
In-situ DNA-Amplifizierung oder DNA-Hybridisierung, Gewebe- und Tumortypisierung oder Patologie oder sonstige Studien, die einen kleinen, zugänglichen Kulturbereich erfordern | |
24 |
8 | |
0,7 bis 0,8 ml | |
Deckel aus Polystyrol mit Griff, Werkzeug für sichere Entnahme | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1107248000 | Qualitätsbescheinigung | 15/04/2025 | 354118 |
0930248000 | Qualitätsbescheinigung | 15/04/2025 | 354118 |
1211248000 | Qualitätsbescheinigung | 27/03/2025 | 354118 |
0813248000 | Qualitätsbescheinigung | 25/02/2025 | 354118 |
0916248000 | Qualitätsbescheinigung | 18/01/2025 | 354118 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25