Learn More
Trajan™ Spritzen für Rheodyne- und Valco-Ventile
Quadratische Nadel ohne Elektropaper
Marke: Trajan™ 008505
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Quadratische Nadel ohne Elektropaper
- Die Nadeln sind 2 Zoll, 22 Gauge, 0.028 Zoll Außendurchmesser
Spezifikation
±1 % | |
0,028 in. | |
2 in. | |
51 mm | |
248 °F | |
2.5MDR-LC-GT | |
2.5 ml | |
Stumpf | |
Abnehmbar |
22 G | |
0.71 mm | |
2 in. | |
Manuelle LC Spritze mit Nadel | |
120 °C | |
Je | |
51 mm | |
Rheodyne und Valco Ventile |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Spritzen für Rheodyne- und Valco-Ventile > 2.5 ml; Abnehmbare Nadel; 2 Zoll Länge; 22 Gauge; 0.028 Zoll Außendurchmesser; LC-Spitzenausführung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur