Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläser
Führen Sie hochauflösende Mikroskopie und konfokale Bildanalysen mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläsern durch.
Marke: Thermo Scientific™ 155411
261.33 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kultivieren, Färben und Beobachten lebender Zellen auf einem einzelnen Gerät. Das Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ gekammerte Deckglas mit einem Boden aus Borosilikatglas Nr. 1 bietet die optischen Eigenschaften, die für eine hohe Vergrößerung und die konfokale Bildanalyse erforderlich sind. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten. Die obere Kammerstruktur kann nicht vom Deckglas entfernt werden.
- Kammerdeckgläser sind perfekt für die konfokale Bildanalyse geeignet
- Optimal für hochauflösende Inversmikroskopie
- Die Kammern aus Polystyrol könnnen nicht entfernt werden, da sie fest auf ein 1,0-Borosilikat-Kammerdeckglas aufgebracht sind
- Steril
Spezifikation
8 | |
Polystyrol | |
Zellkultur | |
0.2 bis 0.4 ml | |
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griff an der Seite für aseptische Manipulationen | |
57 x 25 mm | |
Durchsichtig |
0.8 cm² | |
8-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbaren Wells | |
Borosilikat | |
0,13 bis 0,17 mm | |
16 | |
Steril |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423490 | Konformitätsbescheinigung | 20/02/2025 | 155411 |
1421593 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 155411 |
1417608 | Konformitätsbescheinigung | 12/01/2025 | 155411 |
1411260 | Konformitätsbescheinigung | 28/11/2024 | 155411 |
1408086 | Konformitätsbescheinigung | 12/06/2024 | 155411 |
Nur für Forschungszwecke