Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Kammerdeckgläser
Zucht und Betrachtung von lebenden Zellen mit einem einzelnen Produkt. Dieses Deckglas hat optimale optische Eigenschaften für die hochauflösende Mikroskopie sowie für konfokale Bildanalysen.
Marke: Thermo Scientific™ 155379
Beschreibung
Kultivieren, Untersuchen und Beobachten lebender Zellen auf einem einzelnen Gerät. Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II gekammertes Deckglas mit einem Boden aus Borosilikatglas Nr. 1,5 bietet die idealen optischen Eigenschaften, die für die Mikroskopie mit hoher Vergrößerung und die konfokale Bildanalyse erforderlich sind. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten. Die obere Kammerstruktur kann nicht vom Deckglas entfernt werden.
- Die Kammer aus Polystyrol kann nicht entfernt werden und ist sicher auf einem extradünnen Borosilikat-Kammerdeckglas (Nr. 1.5) aufgebracht, das eine optimale hochauflösende Inversionsmikroskopie ermöglicht
- Gasaustausch möglich bei minimierter Verdunstung dank Polysterol-Abdeckung
- Für Kultivierung und Betrachtung lebender Zellen
- Steril
Bestellinformationen:
Steriler Versand in stapelbaren Inkubationsschalen.
Spezifikation
2 | |
Polystyrol | |
Zellkultur | |
1.0 bis 2.0 ml | |
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für die aseptische Handhabung | |
55 x 24 mm | |
Durchsichtig |
4.0 cm² | |
2-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbaren Wells | |
Borosilikatglas 1,5 | |
0,16 bis 0,19 mm | |
16 | |
Steril |
Nur für Forschungszwecke