Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme mit Kodierung
GREENER_CHOICE
Erheben Sie die Kryolagerung auf die nächste Stufe. Dieses Fläschchensystem umfasst Gefäße mit 2D-Barcodes und Gestelle im standardmäßigen Mikrotiterplattenformat für die Verwendung auf dem Labortisch oder für automatisierte Applikationen.
Marke:  Thermo Scientific™ 374025
1209.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12664526
  • 1310.40 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Polypropylen (Kappe)
kryogen
Kryobank
Schwarzes niedriges Gestell, 96/960
960
0,5 mL
Steril
2D Barcode
Blau (Verschluss)
96
Nunc™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer60889981 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/01/2025 Catalog Number374025
Chargennummer60705083 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374025
Chargennummer60592545 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374025
Chargennummer60518678 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374025
Chargennummer60584971 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374025
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme mit Kodierung > Nunc Cryobank 0,5 ml, 2D-Barcode, mit blauer Kappe, 10 Racks mit 96/Karton, steril
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.