Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme mit Kodierung
Erheben Sie die Kryolagerung auf die nächste Stufe. Dieses Fläschchensystem umfasst Gefäße mit 2D-Barcodes und Gestelle im standardmäßigen Mikrotiterplattenformat für die Verwendung auf dem Labortisch oder für automatisierte Applikationen.
77.11 € - 1555.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussfarbe | Codierung | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussfarbe | Codierung | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12664526
![]() |
Thermo Scientific™
374025 |
0,5 mL | Blau | 2D Barcode | Schwarzes niedriges Gestell, 96/960 |
1310.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12713386
![]() |
Thermo Scientific™
374221LOCK |
2 ml | Durchsichtig | 2D Barcode | 10 Racks á 48/Karton |
874.00 €
480 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15513714
![]() |
Thermo Scientific™
374221-BR |
2 ml | Durchsichtig | 2D Barcode | 10 Racks á 48/Karton |
1395.00 €
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15523714
![]() |
Thermo Scientific™
374222-BR |
5 ml | Durchsichtig | Keine | 10 Racks á 48/Karton |
1000.00 €
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12684526
![]() |
Thermo Scientific™
374026 |
0,5 mL | Rot | 2D Barcode | Schwarzes niedriges Gestell, 96/960 |
1310.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12674526
![]() |
Thermo Scientific™
374027 |
0,5 mL | Grün | 2D Barcode | Schwarzes niedriges Gestell, 96/960 |
1310.40 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10741224
![]() |
Thermo Scientific™
374086 |
0,5 mL | Durchsichtig | 2D Barcode | Schwarzes niedriges Gestell, 96/960 |
1295.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10136412
![]() |
Thermo Scientific™
374088 |
1 ml | Durchsichtig | 2D Barcode | Schwarzes niedriges Gestell, 96/960 |
1328.70 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12644526
![]() |
Thermo Scientific™
374110 |
1 ml | Grün | 2D Barcode | Schwarzes niedriges Gestell, 96/960 |
1275.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12654526
![]() |
Thermo Scientific™
374120 |
1 ml | Rot | 2D Barcode | Schwarzes niedriges Gestell, 96/960 |
1275.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12634526
![]() |
Thermo Scientific™
374130 |
1 ml | Blau | 2D Barcode | Schwarzes niedriges Gestell, 96/960 |
1275.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15347036
![]() |
Thermo Scientific™
374130 |
1 ml | Blau | 2D Barcode | Schwarzes niedriges Gestell, 96/960 | N/A | N/A | N/A | |||||
10588779
![]() |
Thermo Scientific™
374220 |
5 ml | Durchsichtig | 2D Barcode | Gestell mit Verriegelung und Deckel, 48/480 |
1086.80 €
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10538219
![]() |
Thermo Scientific™
374221 |
2 ml | Durchsichtig | 2D Barcode | Gestell mit Verriegelung und Deckel, 48/480 |
869.00 €
480 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11381655
![]() |
Thermo Scientific™
374258 |
2 ml | Durchsichtig | 2D Barcode | Großpackung, 20 Beutel mit 48 Röhrchen/Karton |
1555.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11796964
![]() |
Thermo Scientific™
374261 |
5 ml | Durchsichtig | 2D Barcode | Großpackung, 11 Beutel mit 48 Röhrchen/Karton |
1150.00 €
528 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11792255
|
Thermo Scientific™
374084 |
1 mL | Clear | 192/cs | N/A | N/A | N/A | ||||||
Beschreibung
Die nächste Generation der Kryolagerung mit größerer Lagerkapazität als Standard-Kryoboxen. Thermo Scientific™ Nunc™ CryoBank Fläschchensysteme mit Codierung haben mit Laser eingravierte D-Barcodes und Gestelle in standardmäßigen Mikrotiterplattenformaten. Sie eignen sich bestens für unsere 2D-Barcode-Lesegeräte, sowie alle Geräte für das Öffnen/Verschließen und Etikettieren von Röhren. Die Cryobank Röhren können sowohl für die manuelle als auch automatisierte Lagerung von biologischen Proben bei Temperaturen bis hinunter zur Gasphase von Flüssigstickstoff verwendet werden. Cryobank Produkte erfüllen die führenden Zertifizierungsanforderungen und sind für Volumen von 0,5 bis 5 l verfügbar.
Sichere Rückverfolgbarkeit
- Über den permanenten 2D-Barcode am Röhrchenboden kann das gesamte Gestell auf einmal gescannt, decodiert und die Daten den Röhrchen zugeordnet werden, ohne dass sie aus dem Gestell herausgenommen werden müssen
- Dank der haltbaren, einteiligen Konstruktion kann es nicht zum Ablösen von Etiketten während der Kryolagerung kommen, d. h. die Kennzeichnung von wertvollen Proben bleibt erhalten
- Für die Decodierung individueller Röhrchen oder befüllter Gestelle können Sie eine Reihe von 2D-Lesegeräten verwenden. Diese Lesegeräte ermöglichen flexible Datenausgabe für verschiedene Datenbankformate
Unübertroffenes Lagerungsformat
- Cryobank Röhren gibt es in platzsparenden Gestellen im Mikrotiterplattenformat oder sie können in herkömmlichen Kryoboxen gelagert werden, je nach bevorzugter Lagermethode
- Das Mikrotiterplattenformat ist zudem ideal für manuelle Mehrkanalpipetten und automatisierte Liquid Handling Plattformen, die Sie bereits verwenden
- Das einzigartige Design zur Einhandbedienung ermöglicht bei Anwendungen mit hohem Durchsatz den Einsatz von automatisierten Geräten zum Öffnen/Verschließen einzelner Röhrchen, von 8 Röhrchen gleichzeitig oder ganzer Gestelle
- Polypropylen-Verschlüsse mit TPE-Dichtung sorgen für eine optimale Dichtung bei der Hoch- oder Niedrigtemperaturlagerung
- Dank einer Oberfläche mit geringen Bindungseigenschaften können selbst niedrig konzentrierte Proben vollständig wiedergewonnen werden
Zertifiziert für alle Ansprüche von Lageranwendungen
- CE-zertifiziert und IATA-konform für die diagnostische Verwendung und Transport
- Zertifiziert DNAse-/RNase-frei (0.5/1.0 ml), nicht-pyrogenisch (LAL-Test), nicht toxisch (Test nach USP-Klasse VI)
- Sterilisierungsvertrauensgrad SAL 10-6 für die Lagerung empfindlicher Proben
Strengste Qualitätskontrolle
- Jeder 2D-Barcode wird auf Lesbarkeit geprüft, eingescannt und mit einer kompletten Datenbank aller bisher eingelesenen Barcodes abgeglichen, damit im gesamten CryoBank Röhrensortiment keine Duplikate auftreten.
- Für eine zuverlässige Probenintegrität werden die Röhren während des Herstellungsprozesses auf Auslaufsicherheit getestet
Spezifikation
Steril |
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.