Learn More
VITLAB™ Griffin Messbecher aus Polypropylen
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet optimale Sicht. Vitlab™ Griffin-Becher aus Polypropylen gewährleisten dank ihrer leicht ablesbaren eingeprägten blauen Skala genaue Messergebnisse.
Marke: VITLAB™ 612081
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochtransparent
- Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
- Bedingt autoklavierbar bei 121 °C, nur Ausführungen mit erhabener Graduierung
- Für Lebensmittel geeignet
- Hergestellt nach ISO 7056
Spezifikation
Durchscheinend | |
600 mL | |
126.5 mm | |
6/Packung | |
Becher | |
Ja | |
Gegossene und gedruckte graduierte Skala |
100 mm | |
Polypropylen | |
50 mL | |
125 °C | |
Ja | |
ISO 7056 | |
Griffin |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ Griffin Messbecher aus Polypropylen > Fassungsvermögen:600mL; Durchmesser:100mm; Höhe:126,5mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur