Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme mit Kodierung
Beschreibung
Die nächste Generation der Kryolagerung mit größerer Lagerkapazität als Standard-Kryoboxen. Thermo Scientific™ Nunc™ CryoBank Fläschchensysteme mit Codierung haben mit Laser eingravierte D-Barcodes und Gestelle in standardmäßigen Mikrotiterplattenformaten. Sie eignen sich bestens für unsere 2D-Barcode-Lesegeräte, sowie alle Geräte für das Öffnen/Verschließen und Etikettieren von Röhren. Die Cryobank Röhren können sowohl für die manuelle als auch automatisierte Lagerung von biologischen Proben bei Temperaturen bis hinunter zur Gasphase von Flüssigstickstoff verwendet werden. Cryobank Produkte erfüllen die führenden Zertifizierungsanforderungen und sind für Volumen von 0,5 bis 5 l verfügbar.
Sichere Rückverfolgbarkeit
- Über den permanenten 2D-Barcode am Röhrchenboden kann das gesamte Gestell auf einmal gescannt, decodiert und die Daten den Röhrchen zugeordnet werden, ohne dass sie aus dem Gestell herausgenommen werden müssen.
- Dank der haltbaren, einteiligen Konstruktion kann es nicht zum Ablösen von Etiketten während der Kryolagerung kommen, d. h. die Kennzeichnung wertvoller Proben bleibt erhalten.
- Für die Decodierung individueller Röhrchen oder befüllter Gestelle können Sie eine Reihe von 2D-Lesegeräten verwenden. Diese Lesegeräte ermöglichen flexible Datenausgabe für verschiedene Datenbankformate
Überlegenes Aufbewahrungskonzept
- CryoBank Röhrchen gibt es in Platz sparenden Gestellen im Mikrotiterplattenformat, oder sie können je nach bevorzugter Lagermethode in herkömmlichen Kryoboxen gelagert werden.
- Das Mikrotiterplattenformat ist zudem ideal für manuelle Mehrkanalpipetten und automatisierte Liquid Handling Plattformen, die Sie bereits verwenden.
- Das einzigartige Design zur Einhandbedienung ermöglicht bei Anwendungen mit hohem Durchsatz den Einsatz von automatisierten Geräten zum Öffnen/Verschließen einzelner Röhrchen, von 8 Röhrchen gleichzeitig oder ganzer Gestelle.
- Polypropylen-Verschlüsse mit TPE-Dichtung sorgen für eine optimale Dichtung bei der Hoch- oder Niedrigtemperaturlagerung
- Dank einer Oberfläche mit geringem Bindungsvermögen können selbst niedrig konzentrierte Proben vollständig wiedergewonnen werden.
Zertifiziert für alle Lageranwendungen.
- CE-zertifiziert und IATA-konform für die diagnostische Verwendung und Transport
- Zertifiziert frei von DNAse, RNAse, Pyrogen und Toxinen
- Sterilisierungsvertrauensgrad SAL 10-6 für die Lagerung empfindlicher Proben
Strengste Qualitätskontrolle
- Jeder 2D-Barcode wird auf Lesbarkeit geprüft, eingescannt und mit einer kompletten Datenbank aller bisher eingelesenen Barcodes abgeglichen, damit im gesamten CryoBank Röhrensortiment keine Duplikate auftreten.
- Für eine zuverlässige Probenintegrität werden die Röhrchen während des Herstellungsprozesses auf Auslaufsicherheit getestet.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 1 ml |
| Material | Polypropylene |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Cryobank |
| Codierung | 2D Barcode |
| Verpackung | 192/Karton |
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.