Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkultur-Petrischalen
Artikelnummer. 10778961
Click to view available options
Kulturfläche:
145 cm2
150 cm2
20,8 cm2
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Oberflächenbehandlung:
Nunclon Delta
Unbehandelt
Zellkultur
Kariert:
Kariert
Ohne Raster
Lüftung:
Deckel mit Belüftung
Deckel mit Entlüftung
Deckel ohne Entlüftung
Packungsgröße:
120 Stück
150 Stück
240 Stück
400 Stück
450 Stück
500 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 10778961
Marke: Thermo Scientific™ 169558
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Führen Sie mit dem breiten Angebot an Größen und Ausführungen für experimentelle Ansprüche eine Vielfalt an Anwendungen durch.
Mit einer breiten Palette an Größen und Oberflächenbehandlungen erfüllen Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkulturschalen eine Vielzahl experimenteller Anforderungen in Ihrer Zellkulturroutine. Führen Sie dank der Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung eine Vielzahl von Anwendungen in Schalen durch, die eine maximale Adhäsion für zahlreiche Zelltypen ermöglicht.
Nunc Kulturschalen in verschiedenen Größen und Ausführungen sind aus hochwertigem, optisch klarem Polystyrol oder Permanox Kunststoff gefertigt.
  • Stapelringe oben und unten für einfachere Handhabung und stabileres Stapeln
  • Nunclon Delta behandelte Schalen sind für Zelladhäsion optimiert
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Mit oder ohne Belüftungsnocken für Gasaustausch
  • Die Kulturschalen mit einem Gitter von 2 x 2mm sind hervorragend für die Klonierung und Bestimmung der Effizienz beim Aussäen geeignet
Bestellinformationen:
174926 und 169558 verfügen über 2 mm-Gitter
171099 und 150340 für Suspensionskulturen – kein Nunclon
Im Lieferumfang enthalten:
Ein Zertifikat, das dem Anwender die biologischen Leistungsparameter sowie die Rückverfolgbarkeit bescheinigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Kunststoff, Polystyrol
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 5 mL (Well)
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 21,5 cm2
Kariert Kariert
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Nunclon Delta
Typ Zellkultur-Schale
Arbeitsvolumen (metrisch) 5 mL
Wellanzahl 1
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 400/Cs.
Anzahl pro Packung 10 Pk.
Menge 10 Pk., 400/Cs.
Lüftung Deckel mit Entlüftung
Höhe (metrisch) 15 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.