Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Inserts in Carrier Plate Systems
Mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Trägerplatten für Zellkultureinsätze können Sie bis zu 24 Einsätze gleichzeitig verwenden. Sowohl für Kulturen in einzelnen Wells als auch für Kulturen mit gemeinsam genutztem Medium.
Marke:  Thermo Scientific™ 141002
864.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11822700
  • 1105.00 € / 96 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Trägerplattensystem ermöglicht drei verschiedene Höheneinstellungen für Zellkultureinsätze, um Kulturen mit Flüssigkeits-Luft-Schnittstelle und verschiedene Zellzufuhrprotokolle aufzunehmen. Das Multi-Well-Trägerplattensystem ist einzeln verpackt und wird mit oder ohne Zellkultureinsätze geliefert.
Merkmale:
  • Erfüllt die ANSI™ Standards
  • Wells mit alphanumerischen Kennzeichnungen
  • Polycarbonat-Membran mit drei Porengrößen für mehr Flexibilität bei Forschungsarbeiten
  • Die Einsätze sind ideal für die 3D-Bildgebung; die Membran ist transparent, wenn sie nass ist.
  • Die Trägerplatten können in zwei Formaten bestellt werden, die zu den Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-behandelten Schalen mit 12 und 24 Wells passen.
  • Die einzigartige Architektur der Trägerplatte umfasst eine Trägerstruktur für variable Höhenverstellungen.
  • Durch einfaches Drehen des Einsatzes greifen Laschen zur Höheneinstellung an drei verschiedenen Höhen in der Trägerstruktur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
24-Well-Trägerplatte mit Zellkultureinsätzen
0,47 cm2
Niedrig hängende Position – 1 ml; mittlere hängende Position – 1,5 ml; hohe hängende Position – 2 ml
0,4 μm
Zellkultureinsatz
4
Klar
Steril
24
Polycarbonat (Membran)
< 0,85 x 10^8
Kultureinsatz
1
Trägerplattensysteme
Cell ID
24
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer183571 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum17/12/2024 Catalog Number141002
Chargennummer183571 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number141002
Chargennummer164902 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number141002
Chargennummer171864 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number141002
Chargennummer168835 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number141002
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Inserts in Carrier Plate Systems >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.