Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Micro-Vial, Clear Glass
Standardfläschchen für GC und HPLC.
Marke:  Fisherbrand™ 11 09 0486
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11865813
  • 619.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 11 mm-Fläschchen mit Bördelhals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikrofläschchen
10 mm
1,1 mL
Klemme
<2 μl
Konischer Boden
100
Nein
Durchsichtig
Glas
GC, HPLC
CleanPack, Polypropylen-Box
0,9 ml
32 mm
ND11
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Micro-Vial, Clear Glass > Konisch, 0,9 ml, 32 mm Höhe