Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™ permeable Supports
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Das patentierte, selbstzentrierende Design ermöglicht individuellen Zugang zu den apikalen und basolateralen Membranen der Zell-Monoschicht. Corning™ Transwell™ Multiwell-Platten mit permeablen Polycarbonatmembraneinsätzen sind die optimale Lösung für die Untersuchung von anhaftungsabhängigen und -unabhängigen Zellen.
Marke:  Corning™ 3413
402.80 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10147291
  • 424.00 € / 48 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gewebekulturbehandelt in den Formaten mit 6, 12 oder 24 Wells
  • Öffnungen für Pipettenspitzen zum bequemen Hinzufügen und Entnehmen von Medien und Proben aus beiden Kammern
  • Die Polycarbonat-Membranen sind mit den meisten organischen Fixier- und Färbemitteln kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 Einsätze/24-Well-Platte
Polycarbonat
0,4 μm
Epithel- und Endothelzellkulturen; für den Transport sowie zur Untersuchung der Migration/Invasion von Zellen, von Kokulturen und mikrobieller Pathogenese
4 Platten, 12 Einsätze/Platte
Klar
Steril
0.33 cm2
0,6 mL
Vorgeladener mikroporöser Einsatz in Gewebekulturplatte
6.5 mm
TC-behandelt
TC-behandelt
24
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer35224028 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/04/2025 Catalog Number3413
Chargennummer34924013 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/04/2025 Catalog Number3413
Chargennummer34824036 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog Number3413
Chargennummer30324022 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog Number3413
Chargennummer23624045 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog Number3413
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Transwell™ permeable Supports > 6,5 mm; 0,4 μm