Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Inserts in Carrier Plate Systems
Mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Trägerplatten für Zellkultureinsätze können Sie bis zu 24 Einsätze gleichzeitig verwenden. Sowohl für Kulturen in einzelnen Wells als auch für Kulturen mit gemeinsam genutztem Medium.
80.80 € - 1105.00 €
Spezifikation
Material | Polycarbonat (Membran) |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1 |
Anzahl pro Karton | 4 |
Farbe | Klar |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11822700
|
Thermo Scientific™
141002 |
24-Well-Trägerplatte mit Zellkultureinsätzen | 0,4 μm |
1105.00 €
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11832700
|
Thermo Scientific™
141004 |
24-Well-Trägerplatte mit Zellkultureinsätzen | 3 μm |
901.00 €
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11842700
|
Thermo Scientific™
141006 |
24-Well-Trägerplatte mit Zellkultureinsätzen | 8 μm |
913.00 €
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11387684
![]() |
Thermo Scientific™
141008 |
24-Well-Trägerplatte (keine Einsätze) |
104.00 €
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11892690
|
Thermo Scientific™
141078 |
12-Well-Trägerplatte mit Zellkultureinsätzen | 0,4 μm |
508.56 €
48 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11802700
![]() |
Thermo Scientific™
141080 |
12-Well-Trägerplatte mit Zellkultureinsätzen | 3 μm |
595.00 €
48 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11812700
|
Thermo Scientific™
141082 |
12-Well-Trägerplatte mit Zellkultureinsätzen | 8 μm |
489.00 €
48 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11327694
![]() |
Thermo Scientific™
141086 |
12-Well-Trägerplatte (keine Einsätze) |
80.80 €
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Trägerplattensystem ermöglicht drei verschiedene Höheneinstellungen für Zellkultureinsätze, um Kulturen mit Flüssigkeits-Luft-Schnittstelle und verschiedene Zellzufuhrprotokolle aufzunehmen. Das Multi-Well-Trägerplattensystem ist einzeln verpackt und wird mit oder ohne Zellkultureinsätze geliefert.
Merkmale:- Jedes System umfasst eine Standard-Zellkulturplatte mit mehreren Wells, eine Trägerplatte und einen Deckel. Das System wird mit oder ohne Zellkultureinsätze geliefert
- Um die Hängehöhe der Einsätze im Well anzupassen, drehen Sie den Einsatz und greifen Sie eine der drei Laschen zur Höheneinstellung in der Trägerplatte
- Die Platten sind mit alphanumerischen Well-Identifikationen gekennzeichnet
- Die poröse Polycarbonat-Membran des Einsatzes ist für eine optimale Zelladhäsion zellkulturbehandelt
- Die Einsätze sind in 3 Porengrößen erhältlich: 0,4, 3 und 8 Mikrometer
- Die Platten sind in zwei Formaten erhältlich: 12- und 24-Well
Spezifikation
Polycarbonat (Membran) | |
4 | |
Steril |
1 | |
Klar |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.