Learn More
Fisherbrand™ Reinraumwischtücher aus Polyester mit versiegelter Kante
Fisherbrand™ Reinraumwischtücher aus Polyester mit versiegelter Kante sind saugfähig, schwer, abriebfest und aus 100 % laufmaschenfreiem Polyester hergestellt.
Marke: Fisherbrand™ 17444000
Beschreibung
Reinraum-Wischtücher aus Polyester mit versiegelten Kanten sind ultra-saubere Wischtücher, die ideal für kritische Reinräume (ISO-Klasse 3–4 und höher) geeignet sind. Sie werden aus doppelt gestricktem 100%igem Polyester mit lasergeschnittenen, heißversiegelten Kanten hergestellt. Diese Polyester-Wischtücher sind doppelt verpackt, in Reinräumen verpackt und in einer Reinraumumgebung hergestellt. Die Wischtücher sind so hergestellt und verarbeitet, dass sie den Anforderungen der kritischsten Umgebungen gerecht werden. Sie werden aus den hochwertigsten und fusselärmsten Druckmaterialien hergestellt und sing frei von Bindemitteln, Klebstoffen oder chemischen Additiven.
Kompatibilität mit Reinräumen
- Reinräume der ISO-Klasse 3–8 (Klasse 1–100.000)
Eigenschaften
- Hergestellt aus 100 % Endlosfaser-Polyester für ein robustes, saugfähiges und abriebfestes Produkt
- Der Produktionsprozess garantiert extrem geringe Partikelbildung und extrahierbare chemische Substanzen
- Verträglich mit praktisch jedem Lösungsmittel oder jeder Lösung zum Reinigen und Wischen
- Doppelt verpackt und in Reinräumen vakuumverpackt
- Ermöglicht Rückverfolgbarkeit von Charge zu Charge
Spezifikation
Reinraum Wischtücher | |
22,86 cm | |
22,86 cm | |
310 ml/m2 | |
140 gsm | |
Weiß | |
150 Wischtücher/Beutel, 10 Beutel/Karton |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester | |
Nicht autoklavierbar | |
ISO Klasse 3-8 Klasse 1-10 Reinräume, Erfüllt USP 797 und USP 800 Wischanforderungen | |
Labor und Reinraum | |
Unsteril |